Learn More
Hydrazinecarboxaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hydrazinecarboxaldehyde |
| CAS | 624-84-0 |
| Formule moléculaire | CH4N2O |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | Formylhydrazine, Carbazaldehyde, Formal Hydrazine, Formhydrazide, Formic Hydrazide, Formohydrazide, Formylhydrazide, Formylhydrazine, Monoformylhydrazine, N-Formylhydrazine, NSC 72391 |
| Formule InChI | InChI=1S/CH4N2O/c2-3-1-4/h1H,2H2,(H,3,4) |
| SMILES | NNC=O |
| Nom IUPAC | Formohydrazide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 60.06 |
| Poids de la formule | 60.0324 |