Learn More
Hydrazinecarboxaldéhyde, TRC
Code produit 30400474
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30400474 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30400474 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF6929055G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrazinecarboxaldehyde
CAS 624-84-0
Formule moléculaire CH4N2O
Quantité 5 g
Synonyme Formylhydrazine, Carbazaldehyde, Formal Hydrazine, Formhydrazide, Formic Hydrazide, Formohydrazide, Formylhydrazide, Formylhydrazine, Monoformylhydrazine, N-Formylhydrazine, NSC 72391
Formule InChI InChI=1S/CH4N2O/c2-3-1-4/h1H,2H2,(H,3,4)
SMILES NNC=O
Nom IUPAC Formohydrazide
Poids moléculaire (g/mol) 60.06
Poids de la formule 60.0324