Learn More
Hydrate d’hydrindantine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10216210 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10216210 50 g Flacon en verre 50g
10521411 10 g Flacon en verre 10g
10301344 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10216210 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 159280500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5950-69-6 | C18H14O8 | 358.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5950-69-6
Formule moléculaire C18H14O8
Poids moléculaire (g/mol) 358.29
Numéro MDL MFCD00149242
Clé InChI QHVADKNWNMILPQ-HOTGVXAUSA-N
Synonyme 2s-2,3,3-trihydroxy-2-2s-1,1,2-trihydroxy-3-oxoinden-2-yl inden-1-one
CID PubChem 6560392
Nom IUPAC (2S)-2,3,3-trihydroxy-2-[(2S)-1,1,2-trihydroxy-3-oxoinden-2-yl]inden-1-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2(O)O)(C3(C(=O)C4=CC=CC=C4C3(O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrindantin dihydrate
Point de fusion >240°C
Couleur Beige à beige / rose
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 50 g
Merck Index 14, 4775
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 358.29
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrindantin dihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.