Learn More
Lauda™ Bain flotteur pour tissus Hydro H 2 P avec fiche CEE7/7
Code produit 16639385
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de températures:
25°C à 80°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de températures Conditionnement
16639385 25°C à 80°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16639385 Fournisseur Lauda™ Code fournisseur L003071
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Bain flotteur pour pour étendre et sécher des échantillons de tissus coupés
  • Indication de la température par thermomètre de contrôle au bord du bain
  • Réglage de la température par bouton rotatif avec échelle de température
  • Contrôleur de température en 1 point
  • Protection contre les coupures d’eau
  • Intérieur en aluminium, anodisé noir
  • Thermomètre de contrôle avec support standard
  • Caractéristiques techniques :
    • Plage de températures de fonctionnement : 25 à 80°C
    • Plage de température ambiante : 10 à 40°C
    • Stabilité thermique : 0,5 ±K
    • Puissance de chauffage max. : 0,3 kW
    • Puissance max. : 0,3 kW
    • Consommation électrique : 16 A
    • Dimensions de la cuve (Ø x H) : 200 x 60 mm
    • Dimensions globales (l x P x H) : 280 x 280 x 100 mm
    • Alimentation : 230 V, 50/60 Hz
    • Fiche d’alimentation : cordon d’alimentation avec fiche inclinée (CEE7/7)
  • Spécification
    Gamme de températures 25°C à 80°C
    Tension 230 V