Learn More
Lauda™ Bain-marie à agitation Hydro H 20 SW avec fiche CEE7/7
Code produit 16649345
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de températures:
25°C à 100°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de températures Conditionnement
16649345 25°C à 100°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16649345 Fournisseur Lauda™ Code fournisseur L002909
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Bain-marie à agitation pour des températures exactement reproductibles
  • Écran LED facile à lire
  • Réglage et affichage des valeurs de température par incréments de 0,1°C.
  • Clavier à membrane avec symboles concis
  • Réglage numérique du point de consigne
  • Vitesse réglable en continu, indépendante de la charge, avec démarrage contrôlé avec précaution
  • Contrôleur de température en 1 point
  • protection contre les surtempératures pour un fonctionnement avec des liquides et de l’eau non inflammables et protection contre les coupures d’eau
  • Surveillance électronique du contrôleur de température
  • Bobine de refroidissement en standard
  • Dispositif d’agitation avec démarrage avec précaution et protection contre les surcharges
  • Le dispositif d’agitation est guidé sur les roulements à billes spéciaux résistants à la corrosion
  • Mouvement d’agitation linéaire et oscillant
  • Le panier d’agitation peut être facilement retiré pour être nettoyé
  • Couvrez le cadre avec le canal des condensats
  • Cuve du bain avec robinet de vidange
  • Le couvercle isolant thermique en acier inoxydable à double paroi avec courbure interne empêche l’évacuation des condensats dans les récipients
  • Intérieur du bain, couvercle, panier d’agitation et élément chauffant en acier inoxydable
  • Couvercle et plateau perforé en standard
  • Caractéristiques techniques :
    • Plage de températures de fonctionnement : 25 à 100°C
    • Plage de température ambiante : 10 à 40°C
    • Stabilité thermique : 0,1 ±K
    • Puissance de chauffage max. : 1,5 kW
    • Puissance max. : 1,5 kW
    • Consommation électrique : 10 A
    • Dimensions de la cuve (l x P x H) : 450 x 300 x 160 mm
    • Dimensions globales (l x P x H) : 715 x 520 x 330 mm
    • Amplitude d’agitation : 22 mm
    • Alimentation : 230 V, 50/60 Hz
    • Fiche d’alimentation : cordon d’alimentation avec fiche inclinée (CEE7/7)
  • Spécification
    Gamme de températures 25°C à 100°C
    Tension 230 V