Learn More
Lauda™ Bain-marie Hydro-H 8 avec fiche CEE7/7
Code produit 16679335
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de températures:
25°C à 100°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de températures unitSize
16679335 25°C à 100°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16679335 Fournisseur Lauda™ Code fournisseur L002901
Conservez vos échantillons au frais
Utilisez le code promo 27999
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 21-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Bain-marie simple à utiliser
  • Affichage TFT avec affichage clair de toutes les données de traitement
  • Réglage et affichage des valeurs de température par incréments de 0,1°C.
  • Réglage des valeurs de temps du minuteur en heures (h) et en minutes (min)
  • Clavier à membrane avec symboles concis
  • Réglage numérique du point de consigne
  • Points de déclenchement réglables pour les alarmes de surchauffe et de température d’entrée jusqu’à max
  • +/- 10 K
  • L’affichage de la température peut être en °C ou °F.
  • Contrôleur de température en 1 point
  • Alarme optique et sonore de basse température et sur-température/température insuffisante comme ainsi qu’en cas coupure/court-circuit du capteur
  • Surveillance électronique du contrôleur de température
  • Trois fonctions de minuterie spécifiques à l’application
  • Intérieur du bain, couvercle, plaque de tamis et élément chauffant en acier inoxydable
  • Cuve du bain avec robinet de vidange
  • Le couvercle isolant thermique en acier inoxydable à double paroi avec courbure interne empêche l’évacuation des condensats dans les récipients
  • Couvercle et plateau perforé en standard
  • Caractéristiques techniques :
    • Plage de températures de fonctionnement : 25 à 100°C
    • Plage de température ambiante : 10 à 40°C
    • Stabilité thermique : 0,1 ±K
    • Puissance de chauffage max. : 1 kW
    • Dimensions de la cuve (l x P x H) : 245 x 200 x 165 mm
    • Volume de bain min. / max : 3,8 à 7,0 L
    • Dimensions globales (l x P x H) : 340 x 395 x 275 mm
    • Alimentation : 230 V, 50/60 Hz
    • Fiche d’alimentation : cordon d’alimentation avec fiche inclinée (CEE7/7)
  • Spécification
    Gamme de températures 25°C à 100°C
    Tension 230 V