Learn More
Acide bromhydrique (47-48 % en solution aqueuse), TRC
Code produit 30406079
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30406079 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30406079 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH714585100ML
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrobromic Acid
CAS 10035-10-6
Formule moléculaire HBr
Quantité 100 mL
Synonyme Bromohydric Acid, Hydrogen Bromide, Hydrogen Monobromide, NSC 606640
Formule InChI InChI=1S/BrH/h1H
SMILES Br
Nom IUPAC bromane
Poids moléculaire (g/mol) 80.91
Poids de la formule 79.9262
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 47-48 %