Learn More
Acide bromhydrique (47-48 % en solution aqueuse), TRC
Code produit 30396914
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30396914 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30396914 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH714585500ML
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrobromic Acid
CAS 10035-10-6
Formule moléculaire HBr
Quantité 500 mL
Synonyme Bromohydric Acid, Hydrogen Bromide, Hydrogen Monobromide, NSC 606640
Formule InChI InChI=1S/BrH/h1H
SMILES Br
Nom IUPAC bromane
Poids moléculaire (g/mol) 80.91
Poids de la formule 79.9262
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 47-48 %