Learn More
Hydrobromic Acid Solution (in Acetic Acid), TRC
Code produit 30395680
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30395680 25 mL -
30394018 10 mL -
30391463 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30395680 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH71456525ML
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37348-16-6
Formule moléculaire C2 H4 O2 . H Br
Poids moléculaire (g/mol) 140.964
Synonyme Acetic Acid Mixture with Hydrobromic Acid
Nom IUPAC acetic acid;hydrobromide
SMILES Br.CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrobromic Acid Solution (in Acetic Acid)
Quantité 25 mL
Formule InChI InChI=1S/C2H4O2.BrH/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H
Poids de la formule 139.9473