Learn More
Thermo Scientific™ Liquide de siliconage soluble dans les hydrocarbures
Code produit 11531094 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
120 ml
480 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11531094 480 ml -
11507590 120 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Ce matériau est inflammable avant la formation du film et des vapeurs HCI sont émises pendant l’application. Liquide acide pendant l’application. Prendre les précautions nécessaires pour éviter la corrosion du métal en contact avec le liquide. Après l’application la surface est neutre.
Code produit 11531094 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TS42801
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ce matériau est inflammable avant la formation du film et des vapeurs HCI sont émises pendant l’application. Liquide acide pendant l’application. Prendre les précautions nécessaires pour éviter la corrosion du métal en contact avec le liquide. Après l’application la surface est neutre.
Pour siliconer les surfaces en verre, utilisez le liquide de siliconage soluble dans les hydrocarbures Thermo Scientific™.
Pour siliconer les surfaces en verre, utilisez le liquide de siliconage soluble dans les hydrocarbures Thermo Scientific™. Ce liquide de silicone à chaîne courte et polymère transparent est constitué principalement de dichlorooctaméthyltétrasiloxane. Il est soluble dans les solvants organiques. S’il est appliqué à du verre, à du quartz ou à d’autres produits similaires, les chlores non hydrolysés présents sur la chaîne réagissent aux silanols de surface pour former un film neutre, hydrophobe et étroitement lié sur l’ensemble de la surface. Il est excellent pour la modification des métaux, de certains plastiques, de la céramique et de la fibre optique.
Informations supplémentaires sur le produit
Le liquide de siliconage soluble dans les hydrocarbures est acide. Prendre les précautions nécessaires pour éviter la corrosion du métal en contact avec le liquide.
Le liquide est acide uniquement lors de l’application ; après l’application, la surface est neutre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec Siliconage des surfaces en verre
Composants standard 1,7-dichloro-1,1,3,3,5,5,7,7-octaméthyltétrasiloxane
Concentration standard 98 à 100%
Quantité 480 ml
Stockage Température ambiante
Type de produit Hydrocarbon Soluble Siliconizing Fluid
compliance-icons
Identifiant produit
  • Surfasil, 480 mL
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .