Learn More
Alla France™ Densimètre pour acide chlorhydrique
Code produit 11703203
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11703203 300 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11703203 Fournisseur Alla France™ Code fournisseur 3020FG100/20qp
Expédition estimée: 06-10-2026
Informations sur la commande
dimLengthMetric
Spécification
Quantité 1 de chaque
Type Densimètre pour acide chlorhydrique
Précision ±0,004 g/ml
Longueur (métrique) 300 mm
Plage de densité relative 1 à 1,200 g/ml