Learn More
Acide hydrocinnamique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10193490 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10193490 5 g Flacon en verre 5g
10103500 100 g Flacon en verre 100g
10503521 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10193490 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 159100050
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 501-52-0 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 501-52-0
Formule moléculaire C9H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 150.18
Numéro MDL MFCD00002771
Clé InChI XMIIGOLPHOKFCH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrocinnamic acid, 3-phenylpropionic acid, benzylacetic acid, benzenepropanoic acid, dihydrocinnamic acid, benzenepropionic acid, phenylpropanoic acid, 3-phenyl-propionic acid, phenylpropanoate, beta-phenylpropionic acid
CID PubChem 107
ChEBI CHEBI:28631
Nom IUPAC Acide 3-phénylpropanoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrocinnamic acid
Note relative au nom 99%
Point de fusion 47.0°C to 50.0°C
Densité 1.0700g/mL
Point d’ébullition 279.0°C to 281.0°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2CH2CO2H
Quantité 5 g
Beilstein 09, 508
Merck Index 15, 4822
Gravité spécifique 1.07
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.5% in water; more soluble in hot water. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in alcohol,benzene,ether,chloroform,,petroleum ether and carbon disulfide
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide