Learn More
Hydrocinnamic acid, MedChemExpress
Code produit 16492718
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16492718 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16492718 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYY1088
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
MedChemExpress Hydrocinnamic acid is the major rhizospheric compound with known growth regulatory activities.
Hydrocinnamic acid is the major rhizospheric compound with known growth regulatory activities.
Specifications
Nom chimique ou matériau Hydrocinnamic acid
CAS 501-52-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H10O2
Quantité 5 g
Synonyme 3-Phenylpropionic acid 3-Phenylpropanoic acid 3-Phenyl-n-propionic acid
Informations sur la solubilité H2O : 5 mg/mL (33.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CCC1=CC=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 150.17
Poids de la formule 150.17
Pourcentage de pureté 99.76%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism