Learn More
Acide hydrocinnamique, TRC
Code produit 30396916
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30396916 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30396916 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH71459510G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrocinnamic Acid
CAS 501-52-0
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C9 H10 O2
Quantité 10 g
Synonyme Benzenepropanoic Acid, Hydrocinnamic acid (8CI), 3-Phenyl-n-propionic acid, 3-Phenylpropanoic acid, 3-Phenylpropionic acid, Benzenepropionic acid, Benzylacetic acid, Dihydrocinnamic acid, NSC 9272, β-Phenylpropanoic acid, β-Phenylpropionic acid, ω-Phenylpropanoic acid, Benzenepropanoic Acid, Hydrocinnamic acid (8CI), 3-Phenyl-n-propionic acid, 3-Phenylpropanoic acid, 3-Phenylpropionic acid, Benzenepropionic acid, Benzylacetic acid, Dihydrocinnamic acid, NSC 9272, beta-Phenylpropanoic acid, beta-Phenylpropionic acid, omega-Phenylpropanoic acid
Formule InChI InChI=1S/C9H10O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)CCc1ccccc1
Nom IUPAC Acide 3-phénylpropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 150.17
Poids de la formule 150.0681
Pourcentage de pureté >95