Learn More
Acide hydrocinnamique-d9, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Phenylpropanoic Acid D9 |
| CAS | 93131-15-8 |
| Formule moléculaire | C9HD9O2 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | Benzene-d5-propanoic-d4 acid (9CI), 3-Phenylpropanoic acid-d9, 3-(Phenyl-d5)propanoic-2,2,3,3-d4 acid, 3-Phenylpropanoic acid D9, β-Phenylpropionic-d9 acid, β-(Phenyl-d5)propionic-α,β-d4 acid, Hydrocinnamic-d9 acid, Hydrocinnamic acid-d9, Benzenepropanoic |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H10O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2,7D2 |
| SMILES | OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])=O |
| Nom IUPAC | acide 3-(phényl-d5)propanoïque-2,2,3,3-d4 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 159.23 |
| Poids de la formule | 159.12 |