Learn More
Hydrocinnamonitrile, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10429310 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10429310 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10429310 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 173990100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrocinnamonitrile
Note relative au nom 99+%
CAS 645-59-0
Point de fusion -2°C to 1°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0000g/mL
Point d’ébullition 261°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H9N
Formule linéaire C6H5CH2CH2CN
Indice de réfraction 1.5210 to 1.523
Numéro MDL MFCD00001961
Quantité 10 g
Beilstein 09, 512
Gravité spécifique 1
Synonyme 3-phenylpropionitrile, benzenepropanenitrile, hydrocinnamonitrile, 2-phenylethyl cyanide, benzenepropionitrile, 2-cyanoethyl benzene, 3-phenylpropiononitrile, phenylpropionitrile, phenethyl cyanide, hydrocinnamique nitrile
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether,slightly in chloroform
Clé InChI ACRWYXSKEHUQDB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCC#N
Nom IUPAC 3-phénylpropanenitrile
Poids moléculaire (g/mol) 131.18
CID PubChem 12581
ChEBI CHEBI:85426
Poids de la formule 131.18
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrocinnamonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./