Learn More
R&D Systems™ Hydrocortisone
Description
Hydrocortisone is an adrenal glucocorticoid released in the stress response. Increases glucose production by gluconeogenesis. Immunosuppressant and antidiuretic hormone. Used in protocols to generate retinal pigment epithelial (RPE) cells from PSCs.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hydrocortisone |
| CAS | 50-23-7 |
| Quantité | 50 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Formule moléculaire | C21H30O5 |
| Poids de la formule | 362.46 |
| Pureté | >98% |
| Poids moléculaire | 362.466 |