Learn More
Hydrocortisone 21-acétate, TRC
Code produit 18033920
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18033920 1 g 1g
18002020 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18033920 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH7146201G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-03-3
Formule moléculaire C23 H32 O6
Poids moléculaire (g/mol) 404.5
Synonyme Hydrocortisone Acetate, Hydrocortisone 21-Acetate, Hydrocortisone Hydrogen Succinate Imp. B (EP), Prednisolone Acetate Imp. A (EP), Cortisone Acetate Imp. A (EP), Hydrocortisone Imp. C (EP), (11β)-21-(Acetyloxy)-11,17-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, Cortisol acetate, Cortisol 21-acetate, 11β,17α,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione 21-acetate, 17-Hydroxycorticosterone 21-acetate, 17α-Hydroxycorticosterone acetate, 21-Acetoxy-11β,17-dihydroxypregn-4-en-3,20-dione, 21-Acetoxy-11β,17-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 21-Acetoxy-11β,17α-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, Abbocort, Anusol HC, Bambicort, Berlison F, Biocortar, CaldeCort, Chemysone, Colifoam, Colofoam, Cordes, Cortacream, Cortaid, Cortef acetate, Cortell, Corticaine, Cortifoam, Cortril acetate, Cortril acetate AS, Efcolin, HA, Hc 45, Hycortole acetate, Hydrin 2, Hydrocal, Hydrocort acetate, Hydrocortisat, Hydrocortisone 21-acetate, Hydrocortisone acetate, Hydrocortistab, Hydrocortone acetate, Hydroxycorticosterone acetate, Isopto-Hydrocortisone, Lanacort, Lenirit, NSC 741, Pabracort, Proctocort, Sigmacort, Sintotrat, Velopural, Wycort
Nom IUPAC [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13-diméthyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-décahydro-1H-cyclopente[a]phénanthrène-17-yl]-2-oxoéthyle] acétate
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrocortisone Acetate
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C23H32O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h10,16-18,20,26,28H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
Poids de la formule 404.2199