Learn More
Hydrocortisone 21-Carboxylic Acid, TRC
Code produit 30403868
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30403868 100 mg -
30402508 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30403868 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH714700100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57172-48-2
Formule moléculaire C21H28O6
Poids moléculaire (g/mol) 376.44
Synonyme (11beta)-11,17-Dihydroxy-3,20-dioxo-pregn-4-en-21-oic Acid
Nom IUPAC 2-[(8S,9S,10R,11R,13S,14R,17R)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoacetic acid
SMILES C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@H]4CC[C@](O)(C(=O)C(=O)O)[C@@]4(C)C[C@@H](O)[C@H]23
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrocortisone 21-Carboxylic Acid
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H28O6/c1-19-7-5-12(22)9-11(19)3-4-13-14-6-8-21(27,17(24)18(25)26)20(14,2)10-15(23)16(13)19/h9,13-16,23,27H,3-8,10H2,1-2H3,(H,25,26)/t13-,14+,15+,16+,19-,20-,21-/m0/s1
Poids de la formule 376.1886