Learn More
Hydrocortisone, ≥ 97%, MP Biomedicals™
Code produit 11354469 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11354469 100 g
11314469 1 g
11324469 5 g
11334469 10 g
11344469 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11354469 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210199680
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 50-23-7
Formule moléculaire C21H30O5
Poids moléculaire (g/mol) 362.466
Numéro MDL MFCD00011654
Clé InChI JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
Synonyme hydrocortisone, cortisol, acticort, cetacort, cortef, 17-hydroxycorticosterone, hydrocortisyl, hydrasson, cobadex, cortril
CID PubChem 5754
ChEBI CHEBI:17650
Nom IUPAC (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacétyl)-10,13-diméthyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-décahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrén-3-one
SMILES CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2C(CC4(C3CCC4(C(=O)CO)O)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrocortisone
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage ≥97 %
Quantité 100 g
Poids de la formule 362.5
Forme physique Poudre cristalline