Learn More
Hydrocortisone, 98%
Code produit 11477747
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11477747 1 g 1g
11487747 5 g 5g
11497747 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11477747 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16292.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 50-23-7 | C21H30O5 | 362.466 g/mol
Cortisol, steroid hormone is released in response to stress and a low level of blood glucocorticoids. Its primary functions is to increase blood sugar through gluconeogenesis, suppress the immune system, and aid in fat, protein and carbohydrate metabolism.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Cortisol, steroid hormone is released in response to stress and a low level of blood glucocorticoids. Its primary functions is to increase blood sugar through gluconeogenesis, suppress the immune system, and aid in fat, protein and carbohydrate metabolism.
Solubility
It is soluble in DMSO and ethanol.
Notes
Protect against light. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-23-7
Formule moléculaire C21H30O5
Numéro MDL MFCD00011654
Clé InChI JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
Synonyme hydrocortisone, cortisol, acticort, cetacort, cortef, 17-hydroxycorticosterone, hydrocortisyl, hydrasson, cobadex, cortril
CID PubChem 5754
ChEBI CHEBI:17650
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrocortisone
Point de fusion 213°C to 215°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Beilstein 1354819
Merck Index 14,4787
Informations sur la solubilité It is soluble in DMSO and ethanol.
SMILES CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2C(CC4(C3CCC4(C(=O)CO)O)C)O
Nom IUPAC (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Poids moléculaire (g/mol) 362.466
Poids de la formule 362.47
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrocortisone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrocortisone