Learn More
Hydrocortisone (9Bêta, 11Bêta)-Époxyde, TRC
Code produit 17954345
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17954345 50 mg 50mg
17904745 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17954345 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH71459050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10072-97-6
Formule moléculaire C21 H28 O5
Poids moléculaire (g/mol) 360.44
Synonyme Pregn-4-ene-3,20-dione, 9,11-epoxy-17,21-dihydroxy-, (9β,11β)- (9CI), 9β-Pregn-4-ene-3,20-dione, 9,11β-epoxy-17,21-dihydroxy- (6CI,7CI,8CI), 9,11-Epoxy-9H-cyclopenta[a]phenanthrene, pregn-4-ene-3,20-dione deriv., 9β,11β-Epoxy-17,21-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione
Nom IUPAC (1S,2S,10S,11S,14R,15S,17S)-14-hydroxy-14-(2-hydroxyacétyl)-2,15-diméthyl-18-oxapentacyclo[8.8.0.01,17.02,7.011,15]octadec-6-en-5-one
SMILES C[C@]12C[C@@H]3O[C@]34[C@@H](CCC5=CC(=O)CC[C@]45C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrocortisone (9beta,11beta)-Epoxide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H28O5/c1-18-7-5-13(23)9-12(18)3-4-15-14-6-8-20(25,16(24)11-22)19(14,2)10-17-21(15,18)26-17/h9,14-15,17,22,25H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,17-,18-,19-,20-,21+/m0/s1
Poids de la formule 360.1937
Pourcentage de pureté >95%