Learn More
Acétate d’hydrocortisone, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449236
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449236 5 g 5g
11439236 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11449236 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18089.06
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 50-03-3 | C23H32O6 | 404.50 g/mol
Hydrocortisone acetate is used to treat hemorrhoids and itching/swelling in the rectum and anus. It is used to treat certain intestinal problems (such as ulcerative colitis of the rectum and other rectal/anal inflammatory conditions).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec. Stocker dans l‘obscurité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 50-03-3
Formule moléculaire C23H32O6
Poids moléculaire (g/mol) 404.50
Numéro MDL MFCD00037714
Clé InChI ALEXXDVDDISNDU-JZYPGELDSA-N
Synonyme hydrocortisone acetate, cortell, cortisol 21-acetate, cortisol acetate, cortacream, hydrocortisat, abbocort, bambicort, biocortar, chemysone
CID PubChem 5744
ChEBI CHEBI:17609
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C
Specifications
Nom chimique ou matériau Hydrocortisone acetate
Point de fusion ∼220°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 2066841
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,4787
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC 2-[(1R,3aS,3bS,9aR,9bS,10S,11aS)-1,10-dihydroxy-9a,11a-diméthyle-7-oxo-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthrène-1-yl]-2-acétate oxoéthyl
Poids de la formule 404.51
Pourcentage de pureté ≥97%
compliance-icons
Product Identifier
  • Hydrocortisone acetate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Precautionary Statement
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: (11.beta.)-21-(acetyloxy)-11,17-dihydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione