Learn More
Hydrocortisone acetate, MedChemExpress
Code produit 16448666
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16448666 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16448666 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1183
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Hydrocortisone acetate is a corticosteroid, used to decrease swelling, itching, and pain that is caused by minor skin irritations or by hemorrhoids.
Hydrocortisone acetate is a corticosteroid, used to decrease swelling, itching, and pain that is caused by minor skin irritations or by hemorrhoids.
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrocortisone acetate
CAS 50-03-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H32O6
Quantité 100 mg
Synonyme Hydrocortisone 21-acetate Cortisol 21-acetate
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 38 mg/mL (93.94 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES C[C@@]12[C@](C(COC(C)=O)=O)(O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])[C@@H](O)C2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 404.5
Poids de la formule 404.5
Pourcentage de pureté 99.14%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation