Learn More
Thermo Scientific Chemicals Butyrate d’hydrocortisone
Code produit. 16544464 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 16544464
Marque: Thermo Scientific Chemicals 465052500
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13609-67-1
Formule moléculaire C25H36O6
Poids moléculaire (g/mol) 432.56
Clé InChI BMCQMVFGOVHVNG-TUFAYURCSA-N
Nom IUPAC Butanoate de (1R,3aS,3bS,9aR,9bS,10S,11aS)-10-hydroxy-1-(2-hydroxyacétyl)-9a,11a-diméthyl-7-oxo-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phénanthren-1-yl
SMILES CCCC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrocortisone butyrate
Quantité 250 mg
Poids de la formule 432.55