Learn More
Hydrocortisone (Cortisol), TRC
Code produit 18092910
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18092910 1 g 1g
18021020 250 mg 250mg
18011020 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18092910 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH7146151G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-23-7
Formule moléculaire C21 H30 O5
Poids moléculaire (g/mol) 362.46
Synonyme Hydrocortisone, Cortisol, 11beta,17,21-Trihydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione, Hydrocortisone Hydrogen Succinate Imp. A (EP), Prednisolone Imp. A (EP), Hydrocortisone Acetate Imp. A (Pharmeuropa), 11β,17,21-Trihydroxyprogesterone, 11β,17α,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 11β-Hydroxycortisone, 17-Hydroxycorticosterone, 17α-Hydroxycorticosterone, 4-Pregnene-11β,17α,21-triol-3,20-dione, Acticort, Aeroseb HC, Ala-Cort, Anflam, Anti-inflammatory hormone, CCN 90306A, CaldeCort Spray, Cetacort, Cobadex, Cort-Dome, Cortanal, Cortef, Cortenema, Corticreme, Cortifan, Cortiment, Cortispray, Cortonema, Cortril, Dermacort, Dermocortal, Dermolate, Dihydrocostisone, Dioderm, Domolene-HC, Efcorbin, Efcortelan, Eldecort, Epiderm H, Esiderm H, Evacort, Ficortril, Genacort, HC, Heb-Cort, Hidro-Colisona, Hycort, Hycortol, Hycortole, Hydracort, Hydrasson, Hydro-Adreson, Hydrocort, Hydrocortal, Hydrocorticosterone, Hydrocortisone, Hydrocortisyl, Hydrocortone, Hydroskin, Hytone, Hytone lotion, Incortin-H, Kendall's compound F, Lacticare HC, Medicort, Mildison, NSC 10483, Nutracort, Optef, Otosone-F, Penecort, Permicort, Polcort H, Reichstein's substance M, Scheroson F, Signef, Synacort, Tarcortin, Texacort, Texacort lotion 25, Timocort, Topicort, Traumaide, U 1851, Zenoxone
Nom IUPAC (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacétylle)-10,13-diméthyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-décahydro-1H-cyclopente[a]phénoménanthrène-3-1
SMILES C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrocortisone
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Poids de la formule 362.2093
Pourcentage de pureté >95%