Learn More
Hydrocortisone Hemisuccinate Sodium Salt, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hydrocortisone Sodium Succinate |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C25H34O8.Na/c1-23-9-7-15(26)11-14(23)3-4-16-17-8-10-25(32,24(17,2)12-18(27)22(16)23)19(28)13-33-21(31)6-5-20(29)30;/h11,16-18,22,27,32H,3-10,12-13H2,1-2H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/t16-,17-,18-,22+,23-,24-,25-;/m0./s1 |
| Poids de la formule | 484.2073 |