Learn More
Hydrocortisone, MedChemExpress
Code produit 16442539
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16442539 1 g
16411448 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16442539 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN05831g
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Hydrocortisone (Cortisol) is a steroid hormone or glucocorticoid secreted by the adrenal cortex.
Hydrocortisone (Cortisol) is a steroid hormone or glucocorticoid secreted by the adrenal cortex.
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrocortisone
CAS 50-23-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H30O5
Quantité 1 g
Synonyme Cortisol
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 31 mg/mL (85.53 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES C[C@@]1([C@@]2(O)C(CO)=O)[C@](CC2)([H])[C@@](CCC3=CC4=O)([H])[C@]([C@]3(CC4)C)([H])[C@@H](O)C1
Poids moléculaire (g/mol) 362.46
Poids de la formule 362.46
Pourcentage de pureté 98.13%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation