Learn More
Hydrocoumarine, TRC
Code produit 30400492
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30400492 100 g
30392350 25 g
30398921 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30400492 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH714555100G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 119-84-6
Formule moléculaire C9 H8 O2
Poids moléculaire (g/mol) 148.16
Synonyme Hydrocoumarin (6CI,7CI,8CI), 3,4-Dihydro-2H-1-benzopyran-2-one, Hydrocinnamic acid, o-hydroxy-, δ-lactone (6CI), 2-Chromanone, 3,4-Dihydro-1H-benzopyran-2-one, 3,4-Dihydrocoumarin, D 1223, DHC, Dihydrocoumarin, Melilotin, Melilotin (coumarin), Melilotol
Nom IUPAC 3,4-dihydrochromène-2-one
SMILES O=C1CCc2ccccc2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dihydrocoumarin
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C9H8O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-4H,5-6H2
Poids de la formule 148.0524