Spécification
| Diamètre (métrique) | 0,4 mm |
| Type | Colonne capillaire GC |
| Diamètre (métrique) interne | 0,25 mm |
| Phase stationnaire | Hydrodex γ-TBDAc |
| À utiliser avec (application) | Séparation des énantiomères |
| Plage de températures | 220°C à 240°C |
| Longueur (métrique) | 50 m |
| Matériau de remplissage | Hydrodex γ-TBDAc |
| Quantité | 1/boîte |