Learn More
Hydrofluméthiazide, TRC
Code produit 30137370
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137370 250 mg 250mg
30004871 100 mg 100mg
30008183 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137370 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH714630250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 135-09-1
Formule moléculaire C8 H8 F3 N3 O4 S2
Poids moléculaire (g/mol) 331.29
Synonyme 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 3,4-dihydro-6-(trifluoromethyl)-, 1,1-dioxide, 3,4-Dihydro-6-trifluoromethyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 3,4-Dihydro-6-trifluoromethyl-2H-1,2,4-benzothiazide-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 3,4-Dihydro-6-trifluoromethyl-7-sulfamoylbenzo-1,2,4-thiadiazine 1,1-dioxide, 3,4-Dihydro-7-sulfamoyl-6-trifluoromethyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 3,4-Dihydro-7-sulfamyl-6-trifluoromethyl-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 3,4-Dihydro-7-sulfamyl-6-trifluoromethyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 6-Trifluoromethyl-3,4-dihydro-7-sulfamoyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 6-Trifluoromethyl-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazine-1,1-dioxide, 7-Sulfamyl-6-trifluoromethyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, Bristab, Bristurin, Di-Ademil, Dihydroflumethiazide, Diucardin, Diumide K, Diuredemina, Diurometon, Elodrine, Finuret, Flutizide, Glomerulin, Hidroalogen, Hidroflumetiazid, Hydol, Hydrenox, Hydroflumethiazide, Leodrine, Metflorylthiazidine, Methforylthiazidine, NSC 44627, NaClex, NaClex (Glaxo), Olmagran, Rodiuran, Rontyl, Saluron, Salutensin, Sisuril, Spandiuril, Trifluoromethylhydrothiazide, Vergonil
Nom IUPAC 1,1-dioxo-6-(trifluorométhyl)-3,4-dihydro-2H-1λ^{6},2,4-benzothiazine-7-sulfonamide
SMILES NS(=O)(=O)c1cc2c(NCNS2(=O)=O)cc1C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroflumethiazide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H8F3N3O4S2/c9-8(10,11)4-1-5-7(2-6(4)19(12,15)16)20(17,18)14-3-13-5/h1-2,13-14H,3H2,(H2,12,15,16)
Poids de la formule 330.9908
Pourcentage de pureté >95%