Learn More
Esculape Laboratoire™ Compresses d’hydrogel
Code produit 11798383
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
10 x 10 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
11798383 10 x 10 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11798383 Fournisseur Esculape Laboratoire™ Code fournisseur 3170403
Expédition estimée: 04-12-2026
La compresse d’hydrogel anti-brûlure contribue à atténuer le gonflement tout en assurant un refroidissement immédiat, soulage la douleur et hydrate la peau
La compresse d’hydrogel anti-brûlure contribue à atténuer le gonflement tout en assurant un refroidissement immédiat, soulage la douleur et hydrate la peau.
  • Kit de premiers secours pour quatre personnes, facile à transporter
  • Housse rouge souple avec fermeture éclair double en nylon et boucle de ceinture
  • Inclut : 1 couverture de survie ; 2 boîtes de 5 compresses ; 1 rouleau de ruban 5 m x 20 mm ; 2 bandes de gaze 3 m x 70 mm ; 10 bandages adhésifs ; 4 clips de fixation ; 3 compresses à l’alcool ; 3 compresses de chlorhexidine ; 3 compresses anti-coups ; 3 compresses à moustiques ; 1 paire de ciseaux ; 1 paire de forceps ; 2 de paires de gants en vinyle ; 1 guide de premiers secours
Spécification
Type de produit Compresses d’hydrogel
Dimensions (L x l) 10 x 10 cm
À utiliser avec (application) Pour un refroidissement immédiat des brûlures