Learn More
Fluorure d’hydrogène-pyridine, 65-70 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10502401 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en plastique dans la boîte à étain
Conditionnement:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10502401 100 g Flacon en plastique dans la boîte à étain 100g
10317220 10 g Flacon en plastique 10g
10773371 50 g Flacon en plastique dans la boîte à étain 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10502401 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 180071000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00€
    111.00€ / 100g
    Économisez 8.00€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 32001-55-1 | C5H6FN | 99.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32001-55-1
Formule moléculaire C5H6FN
Poids moléculaire (g/mol) 99.11
Numéro MDL MFCD00012436
Clé InChI GRJJQCWNZGRKAU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine hydrofluoride, hydrogen fluoride-pyridine, olah's reagent, pyridinium fluoride, hydrogen fluoride pyridine complex, hydrogen fluoride pyridine, hf-pyridine, pyridine, hydrofluoride 1:1, pyridinium poly hydrogen fluoride, hydrogen fluoride/pyridine
CID PubChem 64774
Nom IUPAC Pyridine ; hydrofluorure
SMILES C1=CC=NC=C1.F
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrogen fluoride-pyridine
Note relative au nom 65-70%
Couleur Jaune à marron
Densité 1.1000g/mL
Plage de pourcentage du dosage 65-70%
Conditionnement Flacon en plastique dans la boîte à étain
Quantité 100 g
Fieser 16,286; 16,050; 05,538; 06,473; 09,399; 12,419
Gravité spécifique 1.1
Poids de la formule 99.11
Pourcentage de pureté 65-70%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrogen fluoride-pyridine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.