Learn More
Sel de potassium de malonate de méthyle hydrogéné, TRC
Code produit 30392635
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30392635 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30392635 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH71464050G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrogen Methyl Malonate
CAS 38330-80-2
Formule moléculaire C4 H5 O4 . K
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C4H6O4.K/c1-8-4(7)2-3(5)6;/h2H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
SMILES [K+].COC(=O)CC(=O)[O-]
Nom IUPAC potassium;3-méthoxy-3-oxopropanoate
Poids moléculaire (g/mol) 156.18
Poids de la formule 155.9825