Learn More
Sel de potassium de malonate de méthyle hydrogéné, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hydrogen Methyl Malonate |
| CAS | 38330-80-2 |
| Formule moléculaire | C4 H5 O4 . K |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H6O4.K/c1-8-4(7)2-3(5)6;/h2H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [K+].COC(=O)CC(=O)[O-] |
| Nom IUPAC | potassium ;3-méthoxy-3-oxopropanoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 156.18 |
| Poids de la formule | 155.9825 |