Learn More
Peroxyde d’hydrogène, 0,3, réactif ultra-pur ULTREX™ II, J.T. Baker™
Code produit 15558324 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
450 mL
Conditionnement:
Flacon en poly inférieur à pression en PEHD
Conditionnement:
450mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15558324 450 mL Flacon en poly inférieur à pression en PEHD 450mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15558324 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 515501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    520.79€
    292.35€ / 450mL
    Économisez 228.44€
    43% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Réactifs pour l’analyse élémentaire critique avec moins de 10 niveaux de parties par billion (ppb) allant jusqu’à 65 éléments
    Pour une utilisation dans l’ICP (spectrométrie de plasma à couplage inductif), l’analyse de métaux traces ; pour un usage en laboratoire, en recherche ou en fabrication
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrogen Peroxide
CAS 7722-84-1
Conditionnement Flacon en poly inférieur à pression en PEHD
Formule moléculaire H2O2
Quantité 450 mL
Gravité spécifique 1L = 1.11kg
Synonyme oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
Clé InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES OO
Nom IUPAC peroxyde d’hydrogène
Poids moléculaire (g/mol) 34.014
ChEBI CHEBI:16240
Poids de la formule 34.01
Pourcentage de pureté 30%
Qualité Réactif ULTREX™ II Ultrapure