Learn More
Thermo Scientific™ Garde-colonne Hydrogold
Code produit 15520312 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
2 m
5 m
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
15520312 2 m 1 pièce
15560312 5 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15520312 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 26H500253
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Protège la colonne analytique.
Protège contre la contamination des colonnes causée par des matériaux non volatils, ce qui prolonge la durée de vie de la colonne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Colonne de protection GC
Diamètre (métrique) interne 0,53 mm
Longueur (métrique) 2 m
Quantité 1