Learn More
Brannan Éprouvette densimétrique
Code produit 15492315
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
15492315 1 de chaque
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15492315 Fournisseur Brannan Code fournisseur 10/000/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.53€
    23.17€ / 1 pièces
    Économisez 13.36€
    36% de réduction
Expédition estimée: 15-12-2026
Cylindre hydrométrique en verre soudé
  • Cylindre hydromètre en verre soudé avec un diamètre interne standard de 37 mm
  • Pied en plastique pour la stabilité
  • Fourni dans un tube en plastique protecteur et refermable
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Diamètre (métrique) 3.7 cm
Capacité (métrique) 341 mL
Matériau Verre sodocalcique
Jetable Réutilisable
Comprend Tube plastique refermable
Base Type Hexagonale
Capacité (impériale) 12 oz
Hauteur (impériale) 11,8 in
Hauteur (métrique) 30 cm
Quantité 1 de chaque
Type de produit Éprouvette densimétrique