Learn More
VEE GEE urne à hydromètre
Code produit 17806523 Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
250 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
Comprend:
Ligne de graduation
Pas de file d’attente pour la remise des diplômes
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Comprend Conditionnement
17806523 100 mL Pas de file d’attente pour la remise des diplômes 1 pièce
17866573 250 mL Pas de file d’attente pour la remise des diplômes 1 pièce
17846573 1000 mL Pas de file d’attente pour la remise des diplômes 1 pièce
17816583 500 mL Pas de file d’attente pour la remise des diplômes 1 pièce
17806483 1000 mL Ligne de graduation 1 pièce
17816483 600 mL Pas de file d’attente pour la remise des diplômes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17806523 Fournisseur VEE GEE Code fournisseur 21050100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.17€
    8.39€ / 1 pièces
    Économisez 3.78€
    31% de réduction
Expédition estimée: 16-12-2026
Le flacon de l'hydromètre est en verre borosilicaté ; il présente un bord perlé et une base circulaire. Dimensionné correctement pour éliminer les effets de tension superficielle qui entraînent des mesures inexactes.
  • La capacité varie selon le modèle.
Spécification
Diamètre (métrique) 6.35 cm
Capacité (métrique) 100 mL
Matériau Verre borosilicaté
Jetable Réutilisable
Comprend Pas de file d’attente pour la remise des diplômes
Base Type Plat circulaire
Capacité (impériale) 3,4 fl. oz.
Hauteur (impériale) 7,3 po
Hauteur (métrique) 18.5 cm
Type de produit Pot d’hydromètre