Description
- La capacité varie selon le modèle.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 7.6 cm |
| Capacité (métrique) | 250 mL |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Jetable | Réutilisable |
| Comprend | Pas de file d’attente pour la remise des diplômes |
| Base Type | Plat circulaire |
| Capacité (impériale) | 8,5 fl. oz. |
| Hauteur (impériale) | 11 po |
| Hauteur (métrique) | 28 cm |
| Type de produit | Pot d’hydromètre |