Learn More
Brannan™ Densimètre à densité relative et ajustement moyen de la charge de grenaille pour une tension superficielle de 1,300 à 1,350 x 0,001 de densité relative. 270 mm Brannan
GREENER_CHOICE
Code produit 12871468
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
270 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
12871468 270 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12871468 Fournisseur Brannan™ Code fournisseur 10/930/0
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Densimètre à charge de grenaille pour une variété de plages de tension superficielle.
Spécification
Type Densimètre de gravité spécifique
Incréments 0.001 g/mL
Longueur (métrique) 270 mm
Densité (métrique) 1,30 à 1,35 g/ml
Matériau Verre sodocalcique
Type de lest Grenaille d’acier