Learn More
Spectrum™ Labs Tubulure de dialyse hydrophile
Code produit 11327030
Modifier l'affichage
Click to view available options
MWCO:
1000 kDa
300 kDa
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit MWCO Conditionnement
11327030 300 kDa 1 pièce
12787516 1000 kDa 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11327030 Fournisseur Spectrum™ Labs Code fournisseur 131450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    896.82€
    579.00€ / 1 pièces
    Économisez 317.82€
    35% de réduction
Expédition estimée: 30-11-2026
Membranes de dialyse à séparation ultra-haute pureté
Une membrane de dialyse de séparation ultra-haute pureté. Les membranes de dialyse en ester de cellulose (CE) Spectra/Por™ offrent une excellente sélection de seuil de rétention moléculaire (MWCO) pour la séparation des espèces ioniques et des macromolécules. Le procédé de fabrication avancée fournit aux membranes de dialyse CE une pureté extrêmement élevée et dispose d’une surface inerte biologique pour obtenir une récupération optimale des échantillons. Les membranes CE tubulaires symétriques sont fournies sous la forme de membrane tubulaire humide non stérile.
Résistance chimique
Les variables de température, de concentrations, de durées d’exposition et d’autres facteurs peuvent affecter l’utilisation du produit. Les membranes CE sont sensibles aux solvants organiques à des concentrations supérieures à 5 % dans l’eau. Les solvants polaires forts tels que l’acétone, le méthyléthylcétone (MEK) ou le dioxane endommageront de façon irréparable les membranes. Les alcools plus faibles tels que le méthanol et l’isopropanol peuvent être utilisés avec les membranes CE à courte exposition ou à faibles concentrations.
  • Membranes de dialyse hydrophiles et poreuses moléculaires uniformes
  • Neuf seuils de rétention des molécules : 100 Da à 500 Da, 500 Da à 1 000 Da, 3,5 kDa à 5 kDa, 8 kDa à 10 kDa, 20 kDa, 50 kDa, 100 kDa, 300 kDa et 1 000 kDa
  • Quatre largeurs plates : 10 mm, 16 mm, 24 mm, 33 mm
  • Aucun pré-nettoyage chimique spécial n’est nécessaire
  • Membranes tubulaires en CE de qualité biotechnologique non stériles
  • Fourni humide dans solution d’azoture de sodium à 0,1 %
  • Fourni en longueur de 10 m (humide)
Spécification
Type de produit Tubulure pour dialyse
MWCO 300 kDa
Diamètre (métrique) 10 mm
Longueur (métrique) 10 m
Capacité (métrique) 0,79 ml/cm
Quantité 1 de chaque