Learn More
Contec™ HydroPure
BIOPHARMA
Code produit 16605524 Tous les produits Contec Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
1 L
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
16605524 1 L 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16605524 Fournisseur Contec™ Code fournisseur FBC16HP
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Contec HydroPure est un mélange de 6 % de peroxyde d’hydrogène et d’eau purifiée.
Efficace contre les bactéries, les champignons, les moisissures, les levures et les spores, Contec HydroPure laisse peu ou pas de résidus et est idéal pour une utilisation sur la plupart des surfaces. Contec HydroPure est disponible sous forme de pulvérisateur à gâchette de 1 L et de récipient à bouchon de 1 L ainsi que de récipient à bouchon de 5 L. Une version stérile pour les zones critiques est également disponible. Le produit est filtré par un filtre de 0,2 μm, rempli sous un débit d’air unidirectionnel de grade A et conditionné dans une salle blanche de grade B.
Fourni avec sachet double, le produit est conçu pour faciliter l’entrée dans les salles blanches pharmaceutiques.
Caractéristiques et avantages
  • Le peroxyde d’hydrogène se décompose en eau et en oxygène, lui permettant ainsi de laisser très peu de résidus
  • Filtré à 0,2 micron sous un débit d’air de grade A dans une salle blanche de grade B garantissant que le produit est exempt de contamination et de particules
  • Sporicide en 15 minutes
  • Le pulvérisateur à gâchette et le système de protection “bag in bottle” empêchent la contamination du contenu du flacon en cours d’utilisation
  • Le pulvérisateur peut être réglé sur jet ou pulvérisation. La grande taille des gouttelettes réduit le risque d’inhalation et offre un bon recouvrement des surfaces.
  • Double sachet dans un emballage à déchirement linéaire. Chaque sachet est facile à ouvrir même si l’utilisateur porte des gants
  • Non classé comme corrosif et peut être utilisé en toute sécurité dans toutes les zones de la salle blanche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Composition 6 % de peroxyde d’hydrogène et eau purifiée
Type de conteneur Flacon à bouchon
Volume (métrique) 1 L
compliance-icons
Identifiant produit
  • CONTEC STERILE & FILTERED CAPPED HYDROPURE 1L
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: CONTEC STERILE & FILTERED CAPPED HYDROPURE 1L