Learn More
Hydroquinone, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10454715 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
50g
5g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10454715 250 g Flacon en plastique 250g
10313292 5 g Flacon en verre 5g
10012840 50 g Flacon en plastique 50g
10761335 1 kg Flacon en plastique 1kg
15149253 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10454715 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 219932500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.45€
    34.65€ / 250g
    Économisez 6.80€
    16% de réduction
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 123-31-9 | C6H6O2 | 110.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 123-31-9
Formule moléculaire C6H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 110.11
Numéro MDL MFCD00002339
Clé InChI QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydroquinone, 1,4-benzenediol, quinol, 1,4-dihydroxybenzene, p-benzenediol, 4-hydroxyphenol, p-hydroquinone, p-hydroxyphenol, p-dihydroxybenzene, benzoquinol
CID PubChem 785
ChEBI CHEBI:17594
Nom IUPAC Benzène-1,4-diol
SMILES C1=CC(=CC=C1O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Hydroquinone
Note relative au nom p.a.
Point de fusion 170.0°C to 174.0°C
Couleur Blanc
Densité 1.32
Point d’ébullition 285.0°C to 287.0°C
Point d’éclair 165°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H4(OH)2
Quantité 250 g
Beilstein 06,836
Fieser 05,341; 14,249
Merck Index 15,4845
Informations sur la solubilité Solubility in water: 70g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether,slightly soluble in benzene,readily soluble in ethanol,acetone and methanol
Poids de la formule 110.11
Pourcentage de pureté 99.5%
Forme physique Cristaux ressemblant à des aiguilles ou poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hydroquinone
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Hazard Statement
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.