Learn More
Hydroquinone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490243
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490243 250 g 250g
11480243 1000 g 1000g
11400253 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490243 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11411.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 123-31-9 | C6H6O2 | 110.112 g/mol
Hydroquinone is used as a reducing agent and finds applications in black and white photographic developers for film and paper along with 4-(methylamino)phenol sulfate (metol). In this application, silver halides are reduced to elemental silver. It acts as a polymerization inhibitor which prevents polymerization of acrylic acid, methyl methacrylate, cyanoacrylate and other monomers. It undergoes mild oxidation to convert into parabenzoquinone. It is also used as an intermediate to produce antioxidants for rubber and food.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydroquinone est utilisée comme agent réducteur et trouve des applications dans les développeurs photographiques noir et blanc pour pellicule et papier, en association avec le sulfate de 4-(méthylamino)phénol, dit métol. Dans cette application, les halogénures d’argent sont réduits en argent élémentaire. La substance agit comme inhibiteur de polymérisation en empêchant la polymérisation de l’acide acrylique, du méthacrylate de méthyle, du cyanoacrylate et d’autres monomères. Elle subit une légère oxydation pour se convertir en parabenzoquinone. Elle est également employée comme agent intermédiaire pour la production d’antioxydants du caoutchouc et des aliments.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol, l’éthanol, l’éther diéthylique, l’acétone, le benzène et le tétrachlorure de carbone.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-31-9
Formule moléculaire C6H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 110.112
Numéro MDL MFCD00002339
Clé InChI QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydroquinone, 1,4-benzenediol, quinol, 1,4-dihydroxybenzene, p-benzenediol, 4-hydroxyphenol, p-hydroquinone, p-hydroxyphenol, p-dihydroxybenzene, benzoquinol
CID PubChem 785
ChEBI CHEBI:17594
Nom IUPAC Benzène-1,4-diol
SMILES C1=CC(=CC=C1O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroquinone
Point de fusion 170°C to 172°C
Densité 1.32
pH 3.75
Point d’ébullition 285°C to 287°C
Point d’éclair 165°C (329°F)
Odeur Odorless
Quantité 250 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 605970
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,4808
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol,ethanol,diethyl ether,acetone,benzene and carbon tetrachloride.
Poids de la formule 110.11
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydroquinone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydroquinone