Learn More
Acide hydroquinone-O,O'-diacétique, 98%
Code produit 11475257
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11475257 100 g 100g
11455257 5 g 5g
11465257 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11475257 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22645.22
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 2245-53-6 | C10H10O6 | 226,18 g/mol
L’acide hydroquinone-O,O'-diacétique est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
L‘acide hydroquinone-O,O′-diacétique est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2245-53-6
Formule moléculaire C10H10O6
Poids moléculaire (g/mol) 226.18
Numéro MDL MFCD00016816
Clé InChI DNXOCFKTVLHUMU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2'-1,4-phenylenebis oxy diacetic acid, 1,4-phenylenedioxydiacetic acid, hydroquinone-o,o'-diacetic acid, 1,4-dicarboxymethoxybenzene, hydroquinone-o,o-diacetic acid, acetic acid, p-phenylenedioxy di, acetic acid, 2,2'-1,4-phenylenebis oxy bis, 2-4-carboxymethoxy phenoxy acetic acid
CID PubChem 75251
Nom IUPAC acide 2-[4-(carboxyméthoxy)phénoxy]acétique
SMILES OC(=O)COC1=CC=C(OCC(O)=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroquinone-O,O'-diacetic acid
Point de fusion ∼255°C (decomposition)
Quantité 100 g
Beilstein 1984454
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 226.19
Pourcentage de pureté 98%
RUO– À des fins de recherche uniquement