Learn More
Hydroquinone sulfonic acid, potassium salt, tech., ACROS Organics™
Code produit 10021841 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
5g ; Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10021841 5g ; Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10021841 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 354680050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroquinone sulfonic acid, potassium salt
Note relative au nom tech.
CAS 21799-87-1
Couleur Blanc à gris
Spectre IR Authentic
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H5KO5S
Formule linéaire (HO)2C6H3SO3K
Numéro MDL MFCD00007475
Quantité 5 g
Synonyme potassium 2,5-dihydroxybenzenesulfonate, hydroquinonesulfonic acid potassium salt, potassium2,5-dihydroxybenzenesulfonate, unii-249e3f00ep, benzenesulfonic acid, 2,5-dihydroxy-, monopotassium salt, 2,5-dihydroxybenzenesulfonic acid potassium salt, potassium hydroquinonesulfonate, hydroquinone sulfonic acid potassium salt, hydroquinone sulfonic acid, potassium salt, benzenesulfonic acid, 2,5-dihydroxy-, potassium salt 1:1
Clé InChI VKDSBABHIXQFKH-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)S(=O)(=O)[O-])O.[K+]
Nom IUPAC potassium;2,5-dihydroxybenzenesulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 228.259
CID PubChem 23672329
Poids de la formule 228.25
Qualité Technique
Forme physique Powder
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydroquinone sulfonic acid, potassium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.