Learn More
acide hydroquinonesulfonique potassium sel, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11338145
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11338145 500 g 500g
11328145 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11338145 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08406.36
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 21799-87-1 | C6H5KO5S | 228.259 g/mol
It is employed in the synthesis and properties of sulfonated polyarylene ether nitrile copolymers for PEM with high thermal stability.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la synthèse et les propriétés des copolymères de nitrile d’éther de polyarylène sulfonés pour le PEM avec une haute stabilité thermique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21799-87-1
Formule moléculaire C6H5KO5S
Poids moléculaire (g/mol) 228.259
Numéro MDL MFCD00007475
Clé InChI VKDSBABHIXQFKH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium 2,5-dihydroxybenzenesulfonate, hydroquinonesulfonic acid potassium salt, potassium2,5-dihydroxybenzenesulfonate, unii-249e3f00ep, benzenesulfonic acid, 2,5-dihydroxy-, monopotassium salt, 2,5-dihydroxybenzenesulfonic acid potassium salt, potassium hydroquinonesulfonate, hydroquinone sulfonic acid potassium salt, hydroquinone sulfonic acid, potassium salt, benzenesulfonic acid, 2,5-dihydroxy-, potassium salt 1:1
CID PubChem 23672329
Nom IUPAC potassium;2,5-dihydroxybenzènesulfonate
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)S(=O)(=O)[O-])O.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroquinonesulfonic acid potassium salt
Point de fusion ∽251°C (decomposition)
Quantité 500 g
Beilstein 5187027
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 228.27
Pourcentage de pureté ≥98%