Learn More
Acide hydroxy(2-naphtyl)méthanephosphonique, TRC
Code produit 30396736
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30396736 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30396736 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH94857510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxy(2-naphthyl)methanephosphonic Acid
CAS 132541-52-7
Formule moléculaire C11H11O4P
Quantité 10 mg
Synonyme P-(Hydroxy-2-naphthalenylmethyl)phosphonic Acid, (Hydroxy-2-naphthalenylmethyl)phosphonic Acid, HNMPA
Formule InChI InChI=1S/C11H11O4P/c12-11(16(13,14)15)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11-12H,(H2,13,14,15)
SMILES OC(c1ccc2ccccc2c1)P(=O)(O)O
Nom IUPAC Acide [hydroxy(naphtalène-2-yl)méthyl]phosphonique
Poids moléculaire (g/mol) 238.18
Poids de la formule 238.0395