Learn More
Acide hydroxy(2-naphtyl)méthanephosphonique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hydroxy(2-naphthyl)methanephosphonic Acid |
| CAS | 132541-52-7 |
| Formule moléculaire | C11H11O4P |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | P-(Hydroxy-2-naphthalenylmethyl)phosphonic Acid, (Hydroxy-2-naphthalenylmethyl)phosphonic Acid, HNMPA |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H11O4P/c12-11(16(13,14)15)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11-12H,(H2,13,14,15) |
| SMILES | OC(c1ccc2ccccc2c1)P(=O)(O)O |
| Nom IUPAC | Acide [hydroxy(naphtalène-2-yl)méthyl]phosphonique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 238.18 |
| Poids de la formule | 238.0395 |